Få mere at vide
3,4-Dihydroxybenzoesyre, 97%
Beskrivelse
3,4-Dihydroxybenzoesyre er en metabolit af polyphenoler såsom phloretin og quercetin. Det er også en phenolsyre-antioxidant, der findes i frugt, grøntsager og nødder. Det har endvidere vist sig at være et effektivt kemoforebyggende middel i flere carcinogenesemodeller. Ud over dette virker det som et antiinflammatorisk middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
3,4-dihydroxybenzoesyre er en metabolit af polyphenoler såsom phloretin og quercetin. Det er også en phenolsyre-antioxidant, der findes i frugt, grøntsager og nødder. Det har endvidere vist sig at være et effektivt kemoforebyggende middel i flere carcinogenesemodeller. Ud over dette virker det som et antiinflammatorisk middel.
Opløselighed
Opløselig i varm alkohol og æter. Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Dihydroxybenzoic acid |
| Smeltepunkt | ∼202 °C (dekomponering) |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1448841 |
| Merck Index | 14,7894 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i varm alkohol og æter. Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 154.12 |
| Procent renhed | 97% |
Sikkerhed og håndtering
- 3,4-Dihydroxybenzoic acid
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: 3,4-Dihydroxybenzoicacid