Få mere at vide
3,4-Dihydroxybenzoic acid, 97%
Artikelnummer. 11406936
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11406936
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B24016.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 99-50-3 | C7H6O4 | 154.121 g/mol
3,4-Dihydroxybenzoesyre er en metabolit af polyphenoler såsom phloretin og quercetin. Det er også en phenolsyre-antioxidant, der findes i frugt, grøntsager og nødder. Det har endvidere vist sig at være et effektivt kemoforebyggende middel i flere carcinogenesemodeller. Ud over dette virker det som et antiinflammatorisk middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,4-dihydroxybenzoesyre er en metabolit af polyphenoler såsom phloretin og quercetin. Det er også en phenolsyre-antioxidant, der findes i frugt, grøntsager og nødder. Det har endvidere vist sig at være et effektivt kemoforebyggende middel i flere carcinogenesemodeller. Ud over dette virker det som et antiinflammatorisk middel.
Opløselighed
Opløselig i varm alkohol og æter. Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-50-3
Molekylær formel C7H6O4
Molekylvægt (g/mol) 154.121
MDL nummer MFCD00002509
InChI nøgle YQUVCSBJEUQKSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym protocatechuic acid, 4-carboxy-1,2-dihydroxybenzene, protocatehuic acid, benzoic acid, 3,4-dihydroxy, protocatechuate, 4,5-dihydroxybenzoic acid, 3,4-dihydroxybenzoicacid, unii-36r5qj8l4b, ccris 6291, chembl37537
PubChem CID 72
ChEBI CHEBI:36062
IUPAC navn 3,4-dihydroxybenzoesyre
SMIL C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dihydroxybenzoic acid
Smeltepunkt ∼202°C (decomposition)
Mængde 500 g
Beilstein 1448841
Merck Index 14,7894
Opløselighedsinformation Soluble in hot alcohol and ether. Slightly soluble in water.
Formel vægt 154.12
Procent renhed 97%