Få mere at vide
3,4-Dihydroxybenzoesyre 3-O-beta-D-Glucuronid, TRC
Artikelnummer. 30135069
Skift visning
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135069 50 mg
30006047 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30135069 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD45168550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 953037-17-7
Molekylær formel C13H14O10
Molekylvægt (g/mol) 330.24
Synonym 5-Carboxy-2-hydroxyphenyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid;
SMIL O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](Oc2cc(ccc2O)C(=O)O)O[C@@H]([C@H]1O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dihydroxybenzoic Acid 3-O-Beta-D-Glucuronide
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C13H14O10/c14-5-2-1-4(11(18)19)3-6(5)22-13-9(17)7(15)8(16)10(23-13)12(20)21/h1-3,7-10,13-17H,(H,18,19)(H,20,21)/t7-,8-,9+,10-,13+/m0/s1