Få mere at vide
3,4-Dihydroxybenzhydrazide, 97%
Artikelnummer. 11490357
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11490357 5 g 5g
11400367 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11490357 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21746.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 39635-11-5 | C7H8N2O3 | 168.152 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39635-11-5
Molekylær formel C7H8N2O3
Molekylvægt (g/mol) 168.152
MDL nummer MFCD00017064
InChI nøgle WGXWEXNJRZMIPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dihydroxybenzhydrazide, 3,4-dihydroxy-benzoic acid hydrazide, 4-???benzene-1,2-diol, protocatechuhydrazide, acmc-1ad2t, 3,4-dihydroxy-benzohydrazide, 3,4-bis oxidanyl benzohydrazide, 3,4-dihydroxybenzoic acid hydrazide, 3,4-dihydroxy-benzoesaeure-hydrazid, 3,4-dihydroxybenzoic acid, hydrazide
PubChem CID 586300
IUPAC navn 3,4-dihydroxybenzohydrazid
SMIL C1=CC(=C(C=C1C(=O)NN)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dihydroxybenzhydrazide
Smeltepunkt ∼265°C (decomposition)
Mængde 5 g
Beilstein 2642968
Formel vægt 168.15
Procent renhed 97%