Få mere at vide
3,4-Dihydroxybenzaldehyde, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Protocatechualdehyde |
| CAS | 139-85-5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C7 H6 O3 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 3,4-Dihydroxybenzaldehyde, Protocatechualdehyde (8CI), 1,2-Dihydroxy-4-formylbenzene, 3,4-Dihydroxybenzaldehyde, 3,4-Dihydroxybenzenecarbonal, 3,4-Dihydroxybezaldehyde, 4-Formyl-1,2-benzenediol, 4-Formyl-1,2-dihydroxybenzene, 4-Formylcatechol, Catechaldehyde, NC 033, NSC 22961, Protocatechuic aldehyde, Rancinamycin IV |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6O3/c8-4-5-1-2-6(9)7(10)3-5/h1-4,9-10H |
| SMIL | Oc1ccc(C=O)cc1O |
| IUPAC navn | 3,4-dihydroxybenzaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 138.12 |
| Show More |