Få mere at vide
3,4-Dihydroxybenzaldehyde, Mikromol™
Artikelnummer. 30049710
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049710 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049710 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3297.100025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3,4-Dihydroxybenzaldehyde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Protocatechualdehyde
CAS 139-85-5
Analyt- eller komponentnavne Protocatechualdehyde
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C7 H6 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 3,4-Dihydroxybenzaldehyde, Protocatechualdehyde (8CI), 1,2-Dihydroxy-4-formylbenzene, 3,4-Dihydroxybenzaldehyde, 3,4-Dihydroxybenzenecarbonal, 3,4-Dihydroxybezaldehyde, 4-Formyl-1,2-benzenediol, 4-Formyl-1,2-dihydroxybenzene, 4-Formylcatechol, Catechaldehyde, NC 033, NSC 22961, Protocatechuic aldehyde, Rancinamycin IV
InChI formel InChI=1S/C7H6O3/c8-4-5-1-2-6(9)7(10)3-5/h1-4,9-10H
SMIL Oc1ccc(C=O)cc1O
IUPAC navn 3,4-dihydroxybenzaldehyde
Molekylvægt (g/mol) 138.12
Mængde 25 mg
Formel vægt 138.0317 g/mol