Få mere at vide
3,4-Dihydroxybenzaldehyde-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Dihydroxybenzaldehyde-d3 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6O3/c8-4-5-1-2-6(9)7(10)3-5/h1-4,9-10H/i1D,2D,3D |
| Formel vægt | 141.0505 |