Få mere at vide
3,4-Dihydroxy Styrene (stabilized with BHT 1 % w/w), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Dihydroxy Styrene |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O2/c1-2-6-3-4-7(9)8(10)5-6/h2-5,9-10H,1H2 |
| Formel vægt | 136.0524 |