Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 3,4-dihydroxy-L-phenylalanin, 98+%
Artikelnummer. 11463704
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11463704 100 g 100g
11443704 5 g 5g
11453704 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11463704 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A11311.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanin (levodopa eller L-dopa), CAS # 59-92-7, er et dopaminforløbermolekyle. | CAS: 59-92-7 | C9H11NO4 | 197,19 g/mol
3,4-dihydroxy-L-phenylalanin (DOPA) bruges som et celleadhæsionsmolekyle i serumfrie kulturer af forankringsafhængige pattedyrceller. Det bruges også som et antikolinergt lægemiddel og bruges til behandling af Parkinsons sygdom. Det fungerer som et mellemprodukt i biosyntesen af andre katekolaminer (norepinephrin, epinephrin) og melanin. Det fungerer som en forløber for dopaminproduktet af tyrosinhydroxylase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanin, eller L-dopa, omdannes til dopamin af DOPA-decarboxylase i kroppen
  • Ved omdannelse til dopamin virker det som en excitatorisk neurotransmitter
Applikationer
  • L-dopa er nyttig i laboratorieundersøgelsen af Parkinsons til at genopbygge dopamin i udtømte kredsløb
  • L-dopa er også blevet brugt til laboratorieforskning i hypertension og melanocytaktivitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59-92-7
Molekylær formel C9H11NO4
Molekylvægt (g/mol) 197.19
MDL nummer MFCD00002598
InChI nøgle WTDRDQBEARUVNC-LURJTMIESA-N
Synonym levodopa, l-dopa, dopar, 3-hydroxy-l-tyrosine, 3,4-dihydroxy-l-phenylalanine, larodopa, bendopa, levopa, dihydroxy-l-phenylalanine, cidandopa
PubChem CID 6047
ChEBI CHEBI:15765
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)propansyre
SMIL N[C@@H](CC1=CC=C(O)C(O)=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dihydroxy-L-phenylalanine
Smeltepunkt ∼295°C (decomposition)
Beilstein 2215169
Merck Index 14,5464
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water,dilute hydrochloric acid and formic acid. Insoluble in ethanol.
Mængde 100 g
Lugt Odorless
Formel vægt 197.19
Følsomhed Light sensitive
Procent renhed ≥98%