Learn More
Thermo Scientific Chemicals 3,4-dihydroxy-L-phenylalanin, 98+%
Product Code. 11453704
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11453704 25 g 25g
11443704 5 g 5g
11463704 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11453704 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. A11311.14
Request Bulk or Custom Format
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine (levodopa orL-dopa), CAS # 59-92-7, is a dopamine precursor molecule. | CAS: 59-92-7 | C9H11NO4 | 197.19 g/mol
3,4-dihydroxy-L-phenylalanin (DOPA) bruges som et celleadhæsionsmolekyle i serumfrie kulturer af forankringsafhængige pattedyrceller. Det bruges også som et antikolinergt lægemiddel og bruges til behandling af Parkinsons sygdom. Det fungerer som et mellemprodukt i biosyntesen af andre katekolaminer (norepinephrin, epinephrin) og melanin. Det fungerer som en forløber for dopaminproduktet af tyrosinhydroxylase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanin, eller L-dopa, omdannes til dopamin af DOPA-decarboxylase i kroppen
  • Ved omdannelse til dopamin virker det som en excitatorisk neurotransmitter
Applikationer
  • L-dopa er nyttig i laboratorieundersøgelsen af Parkinsons til at genopbygge dopamin i udtømte kredsløb
  • L-dopa er også blevet brugt til laboratorieforskning i hypertension og melanocytaktivitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 59-92-7
Molekylær formel C9H11NO4
Molekylvægt (g/mol) 197.19
MDL nummer MFCD00002598
InChI nøgle WTDRDQBEARUVNC-LURJTMIESA-N
Synonym levodopa, l-dopa, dopar, 3-hydroxy-l-tyrosine, 3,4-dihydroxy-l-phenylalanine, larodopa, bendopa, levopa, dihydroxy-l-phenylalanine, cidandopa
PubChem CID 6047
ChEBI CHEBI:15765
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)propansyre
SMIL N[C@@H](CC1=CC=C(O)C(O)=C1)C(O)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dihydroxy-L-phenylalanine
Smeltepunkt ∼295°C (decomposition)
Beilstein 2215169
Merck Index 14,5464
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water,dilute hydrochloric acid and formic acid. Insoluble in ethanol.
Mængde 25 g
Lugt Odorless
Formel vægt 197.19
Følsomhed Light sensitive
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Product Identifier
  • 3,4-Dihydroxy-L-phenylalanine
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,4-Dihydroxy-L-phenylalanine