Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 3,4-dihydroxy-DL-phenylalanin, 98 %
Artikelnummer. 11364288
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11364288 5 g 5g
11354288 25 g 25g
11344288 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11364288 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 041535.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 63-84-3 | C9H11NO4 | 197.19 g/mol
3,4-Dihydroxy-DL-phenylalanin bruges som en dopamin-precursor. Det er også nyttigt i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63-84-3
Molekylær formel C9H11NO4
Molekylvægt (g/mol) 197.19
MDL nummer MFCD00063060
InChI nøgle WTDRDQBEARUVNC-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-dopa, 3,4-dihydroxy-dl-phenylalanine, 2-amino-3-3,4-dihydroxyphenyl propanoic acid, dl-dioxyphenylalanine, dl-dihydroxyphenylalanine, 3-3,4-dihydroxyphenyl-dl-alanine, 3-hydroxytyrosine, 3-hydroxy-dl-tyrosine, dopa, dl-3,4-dopa
PubChem CID 836
ChEBI CHEBI:49168
IUPAC navn 2-amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)propansyre
SMIL NC(CC1=CC=C(O)C(O)=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dihydroxy-DL-phenylalanine
Smeltepunkt 290°C (decomposition)
Merck Index 14,3420
Opløselighedsinformation Soluble in water,0.5M dilute hydrochloric acid and formic acid. Insoluble in ethanol,benzene,chloroform and ethyl acetate.
Mængde 5 g
Lugt Odorless
Formel vægt 197.19
Følsomhed Air Sensitive
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver