Få mere at vide
(-)-3,4-Dihydroxy-alpha-methyl-L-phenylalanine sesquihydrate, 99%
Artikelnummer. 15422846
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15422846 1 g 1g
15432846 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15422846 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H56704.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 41372-08-1 | C10H15NO5 | 229.232 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 41372-08-1
Molekylær formel C10H15NO5
Molekylvægt (g/mol) 229.232
MDL nummer MFCD00149280
InChI nøgle XDJUBZFLFDODNF-PPHPATTJSA-N
Synonym methyldopa hydrate, l-methyldopa, s-2-amino-3-3,4-dihydroxyphenyl-2-methylpropionic acid sesquihydrate, --3-3,4-dihydroxyphenyl-2-methyl-l-alanine sesquihydrate, l---alpha-methyldopa hydrate, alpha-methyl-l-dopa sesquihydrate, --3,4-dihydroxy-^a-methyl-l-phenylalanine sesquihydrate, --3-3,4-dihydroxyphenyl-2-methyl-l-alanine ses, 2s-2-amino-3-3,4-dihydroxyphenyl-2-methylpropanoic acid, oxamethane
PubChem CID 18530292
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-methylpropansyre;hydrat
SMIL CC(CC1=CC(=C(C=C1)O)O)(C(=O)O)N.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (-)-3,4-Dihydroxy-alpha-methyl-L-phenylalanine sesquihydrate
Smeltepunkt >300°C
Merck Index 14,6055
Mængde 1 g
Formel vægt 238.24 (211.22 Anhydrous)
Optisk rotation −13° (c=1 in Water)
Følsomhed Air and light sensitive
Procent renhed 99%