missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3,4-Dihydroxy-5-nitrobenzoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30386360
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30386360 250 mg -
30381283 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30386360 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD453235250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 84211-30-3
Molekylær formel C7H5NO6
Molekylvægt (g/mol) 199.12
Synonym 3-Nitro-4,5-dihydroxybenzoic Acid
SMIL Cl.CNC(C)Cc1cc(OC)c(O)cc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3,4-Dihydroxy-5-nitrobenzoic Acid
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C7H5NO6/c9-5-2-3(7(11)12)1-4(6(5)10)8(13)14/h1-2,9-10H,(H,11,12)
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.