Få mere at vide
3,4-Dihydroxy-5-nitrobenzaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Dihydroxy-5-nitrobenzaldehyde |
| CAS | 116313-85-0 |
| Molekylær formel | C7 H5 N O5 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 3,4-Dihydroxy-5-nitrobenzaldehyde, Entacapone Imp. C (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5NO5/c9-3-4-1-5(8(12)13)7(11)6(10)2-4/h1-3,10-11H |
| SMIL | Oc1cc(C=O)cc(c1O)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 3,4-dihydroxy-5-nitrobenzaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 183.12 |
| Formel vægt | 183.0168 |