Få mere at vide
3,4-Dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione, TRC
Artikelnummer. 30387077
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30387077 50 mg
30371990 500 mg
30385437 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30387077 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD67906850MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2892-51-5
Molekylær formel C4H2O4
Molekylvægt (g/mol) 114.06
Synonym squaric acid
SMIL OC1=C(O)C(=O)C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C4H2O4/c5-1-2(6)4(8)3(1)7/h5-6H
Formel vægt 113.9953