Få mere at vide
3,4-dihydroxy-3-cyclobuten-1,2-dion, 99%
Artikelnummer. 10675012 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10675012 5 g Glasflaske 5g
10756391 25 g Glasflaske 25g
10209553 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10675012 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 154020050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2892-51-5 | C4H2O4 | 114,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2892-51-5
MDL nummer MFCD00001334
InChI nøgle PWEBUXCTKOWPCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym squaric acid, 3,4-dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione, quadratic acid, 3-cyclobutene-1,2-dione, 3,4-dihydroxy, quadratsaeure, cyclobutenedione, dihydroxy, 1,2-diketo-3,4-dihydroxycyclobutene, dihydroxycyclobutenedione, unii-svr9d0vodw, dihydroxycyclobut-3-ene-1,2-dione
PubChem CID 17913
ChEBI CHEBI:52141
IUPAC navn 3,4-dihydroxycyclobut-3-en-1,2-dion
SMIL C1(=C(C(=O)C1=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 4-Dihydroxy-3-cyclobutene-1, 2-dione
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 293°C
Farve Hvid til beige
Tæthed 190g/mL
Flammepunkt 190°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C4H2O4
Mængde 5 g
Beilstein 08, IV, 2701
Fieser 04,466; 13,284; 15,296
Merck Index 15, 8897
Opløselighedsinformation Solubility in water: 20g/L (30°C)
Molekylvægt (g/mol) 114.06
Formel vægt 114.06
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4-Dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.