Få mere at vide
3,4-dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione, 98+%
Artikelnummer. 11449140
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11449140 1 g 1g
11419140 5 g 5g
11429140 25 g 25g
11439140 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11449140 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15169.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 2892-51-5 | C4H2O4 | 114,056 g/mol
3,4-dihydroxy-3-cyclobuten-1,2-dion bruges til at fremstille diethoxy-cyclobutenedion ved opvarmning, farmaceutiske mellemprodukter, squaryliumfarvestoffer og fotoledende squaraines; Dibutylesteren bruges som kontaktsensibilisator i behandlingen af alopeci og vorter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,4-dihydroxy-3-cyclobuten-1,2-dion bruges til at fremstille diethoxycyclobutenedion ved opvarmning, farmaceutiske mellemprodukter, squaryliumfarvestoffer og fotoledende squaraines; Dibutylesteren bruges som kontaktsensibilisator i behandlingen af alopeci og vorter.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2892-51-5
Molekylær formel C4H2O4
Molekylvægt (g/mol) 114.056
MDL nummer MFCD00001334
InChI nøgle PWEBUXCTKOWPCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym squaric acid, 3,4-dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione, quadratic acid, 3-cyclobutene-1,2-dione, 3,4-dihydroxy, quadratsaeure, cyclobutenedione, dihydroxy, 1,2-diketo-3,4-dihydroxycyclobutene, dihydroxycyclobutenedione, unii-svr9d0vodw, dihydroxycyclobut-3-ene-1,2-dione
PubChem CID 17913
ChEBI CHEBI:52141
IUPAC navn 3,4-dihydroxycyclobut-3-en-1,2-dion
SMIL C1(=C(C(=O)C1=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione
Smeltepunkt >300 °C
Flammepunkt 190 °C (374 °F)
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Beilstein 774275
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 114.06
Procent renhed ≥98%