Få mere at vide
3,4-Dihydroxy-2-nitrobenzaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Dihydroxy-2-nitrobenzaldehyde |
| CAS | 50545-37-4 |
| Molekylær formel | C7H5NO5 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5NO5/c9-3-4-1-2-5(10)7(11)6(4)8(12)13/h1-3,10-11H |
| SMIL | Oc1ccc(C=O)c(c1O)[N+](=O)[O-] |
| Molekylvægt (g/mol) | 183.12 |
| Formel vægt | 183.0168 |