Få mere at vide
3’,4’-Dihydroxy-1-phenyl-2-butanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3',4'-Dihydroxy-1-phenyl-2-butanone |
| CAS | 17386-89-9 |
| Molekylær formel | C10 H12 O3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 4-Butyroylpyrocatechol, 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-1-butanone, 3',4'-Dihydroxybutyrophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O3/c1-2-3-8(11)7-4-5-9(12)10(13)6-7/h4-6,12-13H,2-3H2,1H3 |
| SMIL | CCCC(=O)c1ccc(O)c(O)c1 |
| IUPAC navn | 1-(3,4-dihydroxyphenyl)butan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 180.2 |
| Formel vægt | 180.079 |