Få mere at vide
3,4-Dihydroagomelatine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Dihydroagomelatine |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H19NO2/c1-11(17)16-9-8-13-5-3-4-12-6-7-14(18-2)10-15(12)13/h5-7,10H,3-4,8-9H2,1-2H3,(H,16,17) |
| Formel vægt | 245.1416 |