missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3,4-Dihydro Naratriptan Oxalate, TRC

Artikelnummer. 30369046
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30369046 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30369046 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD449202100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3,4-Dihydro Naratriptan Oxalate
CAS 121679-21-8
Molekylær formel C17H23N3O2S . C2H2O4
Mængde 100 mg
Synonym (Naratriptan Impurity B), N-Methyl-3-(1,2,3,6-tetrahydro-1-methyl-4-pyridinyl)-1H-indole-5-ethanesulfonamide Ethanedioate
InChI formel InChI=1S/C17H23N3O2S.C2H2O4/c1-18-23(21,22)10-7-13-3-4-17-15(11-13)16(12-19-17)14-5-8-20(2)9-6-14;3-1(4)2(5)6/h3-5,11-12,18-19H,6-10H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6)
SMIL CNS(=O)(=O)CCc1ccc2[nH]cc(C3=CCN(C)CC3)c2c1.OC(=O)C(=O)O
Molekylvægt (g/mol) 423.5
Formel vægt 423.1464
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.