Få mere at vide
3,4-Dihydro-7-hydroxyquinolin-2(1H)-1, TRC
Artikelnummer. 30004400
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30004400 1 g
1 options
Artikelnummer. 30004400 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4491451G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dihydro-7-hydroxyquinoline-2(1H)-one
CAS 22246-18-0
Molekylær formel C9 H9 N O2
Mængde 1 g
Synonym 7-Hydroxy-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one, 2(1H)-Quinolinone, 3,4-dihydro-7-hydroxy-, Carbostyril, 3,4-dihydro-7-hydroxy- (7CI,8CI), Hydrocarbostyril, 7-hydroxy- (6CI), 3,4-Dihydro-7-hydroxy-2(1H)-quinolinone, 7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-2-quinolinone, 7-Hydroxy-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one, 7-Hydroxy-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone, 7-Hydroxy-3,4-dihydrocarbostyril, Aripiprazole Imp. A (EP)
InChI formel InChI=1S/C9H9NO2/c11-7-3-1-6-2-4-9(12)10-8(6)5-7/h1,3,5,11H,2,4H2,(H,10,12)
SMIL Oc1ccc2CCC(=O)Nc2c1
IUPAC navn 7-hydroxy-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 163.17
Formel vægt 163.0633