Få mere at vide
3,4-Dihydro-7-(4-hydroxybutoxy)-2(1H)-quinolinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Dihydro-7-(4-hydroxybutoxy)-2(1H)-quinolinone |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17NO3/c15-7-1-2-8-17-11-5-3-10-4-6-13(16)14-12(10)9-11/h3,5,9,15H,1-2,4,6-8H2,(H,14,16) |
| Formel vægt | 235.1208 |