Få mere at vide
3,4-Dihydro-7-(4-hydroxybutoxy)-2(1H)-quinolinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Dihydro-7-(4-hydroxybutoxy)-2(1H)-quinolinone |
| CAS | 889443-20-3 |
| Molekylær formel | C13 H17 N O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2(1H)-Quinolinone, 3,4-dihydro-7-(4-hydroxybutoxy)-, 7-(4-Hydroxybutoxy)-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one, 3,4-Dihydro-7-(4-hydroxybutoxy)-2(1H)-quinolinone, Aripiprazole Related Compound B |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17NO3/c15-7-1-2-8-17-11-5-3-10-4-6-13(16)14-12(10)9-11/h3,5,9,15H,1-2,4,6-8H2,(H,14,16) |
| SMIL | OCCCCOc1ccc2CCC(=O)Nc2c1 |
| IUPAC navn | 7-(4-hydroxybutoxy)-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 235.28 |
| Formel vægt | 235.1208 |