Få mere at vide
3,4-Dihydro-7-(3’carboxy)propoxy-2(1H)-quinolinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Dihydro-7-(3'carboxy)propoxy-2(1H)-quinolinone |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15NO4/c15-12-6-4-9-3-5-10(8-11(9)14-12)18-7-1-2-13(16)17/h3,5,8H,1-2,4,6-7H2,(H,14,15)(H,16,17) |
| Formel vægt | 249.1001 |