Få mere at vide
3,4-Dihydro-6-nitro-2(1H)-quinolinone, TRC
Artikelnummer. 30382614
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30382614 1 g
1 options
Artikelnummer. 30382614 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4491901G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dihydro-6-nitro-2(1H)-quinolinone
CAS 22246-16-8
Molekylær formel C9 H8 N2 O3
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H8N2O3/c12-9-4-1-6-5-7(11(13)14)2-3-8(6)10-9/h2-3,5H,1,4H2,(H,10,12)
SMIL [O-][N+](=O)c1ccc2NC(=O)CCc2c1
IUPAC navn 6-nitro-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 192.17
Formel vægt 192.0535