missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3,4-Dihydro-6,7-dimethoxy-4-methyl-3-oxo-2-quinoxalinepropanoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30369922
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30369922 5 mg
30376733 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30369922 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4490655MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3,4-Dihydro-6,7-dimethoxy-4-methyl-3-oxo-2-quinoxalinepropanoic Acid
CAS 132788-56-8
Molekylær formel C14 H16 N2 O5
Mængde 5 mg
Synonym 6,7-Dimethoxy-4-methyl-3-oxo-3,4-dihydroquinoxaline-2-propionic Acid
InChI formel InChI=1S/C14H16N2O5/c1-16-10-7-12(21-3)11(20-2)6-9(10)15-8(14(16)19)4-5-13(17)18/h6-7H,4-5H2,1-3H3,(H,17,18)
SMIL COc1cc2N=C(CCC(=O)O)C(=O)N(C)c2cc1OC
IUPAC navn 3-(6,7-dimethoxy-4-methyl-3-oxoquinoxalin-2-yl)propanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 292.29
Formel vægt 292.1059
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.