Få mere at vide
3,4-Dihydro-6,7-dimethoxy-4-methyl-3-oxo-2-quinoxalinepropanoic Acid Methyl Ester, TRC
Artikelnummer. 30381206
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30381206 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30381206 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD44907510MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dihydro-6,7-dimethoxy-4-methyl-3-oxo-2-quinoxalinepropanoic Acid Methyl Ester
CAS 131426-28-3
Molekylær formel C15H18N2O5
Mængde 10 mg
Synonym 6,7-Dimethoxy-4-methyl-3-oxo-3,4-dihydroquinoxaline-2-propionic Acid Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C15H18N2O5/c1-17-11-8-13(21-3)12(20-2)7-10(11)16-9(15(17)19)5-6-14(18)22-4/h7-8H,5-6H2,1-4H3
SMIL COC(=O)CCC1=Nc2cc(OC)c(OC)cc2N(C)C1=O
IUPAC navn methyl 3-(6,7-dimethoxy-4-methyl-3-oxoquinoxalin-2-yl)propanoate
Molekylvægt (g/mol) 306.31
Formel vægt 306.1216