Få mere at vide
3,4-Dihydro-6,7-dimethoxy-3-oxo-2-quinoxalinepropanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Dihydro-6,7-dimethoxy-3-oxo-2-quinoxalinepropanoic Acid |
| CAS | 99208-26-1 |
| Molekylær formel | C13H14N2O5 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14N2O5/c1-19-10-5-8-9(6-11(10)20-2)15-13(18)7(14-8)3-4-12(16)17/h5-6H,3-4H2,1-2H3,(H,15,18)(H,16,17) |
| SMIL | COc1cc2NC(=O)C(=Nc2cc1OC)CCC(=O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 278.26 |
| Formel vægt | 278.0903 |