Få mere at vide
3,4-Dihydro-6,7-dimethoxy-1-(p-methoxybenzyl)isoquinoline Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Dihydro-6,7-dimethoxy-1-(p-methoxybenzyl)isoquinoline Hydrochloride |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21NO3.ClH/c1-21-15-6-4-13(5-7-15)10-17-16-12-19(23-3)18(22-2)11-14(16)8-9-20-17;/h4-7,11-12H,8-10H2,1-3H3;1H |
| Formel vægt | 347.1288 |