Få mere at vide
3,4-Dihydro-3-oxopyrazin-2-carboxamid (Defluorofavipiravir), Mikromol
Artikelnummer. 30463602
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30463602 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30463602 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3892.010025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Opdag Mikromol – din pålidelige kilde til højkvalitets farmaceutiske referencestandarder. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
3,4-Dihydro-3-oxopyrazin-2-carboxamid (Defluorofavipiravir), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dihydro-3-oxo-2-pyrazinecarboxamide
CAS 55321-99-8
Analyt- eller komponentnavne 3,4-Dihydro-3-oxo-2-pyrazinecarboxamide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C5H5N3O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 3-Hydroxypyrazinamide, 3,4-Dihydro-3-oxo-pyrazinecarboxamide, 3-Hydroxy-2-pyrazinecarboxamide, NSC 163503, T 1105
Løsningstype Fedt
SMIL NC(=O)C1=NC=CNC1=O
Molekylvægt (g/mol) 139.11