Få mere at vide
3,4-Dihydro-3-oxo-2-pyrazinecarboxamid, TRC
Artikelnummer. 30371930
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30371930 1 g
1 options
Artikelnummer. 30371930 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4541501G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dihydro-3-oxo-2-pyrazinecarboxamide
CAS 55321-99-8
Molekylær formel C5H5N3O2
Mængde 1 g
Synonym 2-Pyrazinecarboxamide, 3,4-dihydro-3-oxo-, Pyrazinamide, 3-hydroxy- (6CI), Pyrazinecarboxamide, 3,4-dihydro-3-oxo- (9CI), 3,4-Dihydro-3-oxo-2-pyrazinecarboxamide, 3-Hydroxy-2-pyrazinecarboxamide, NSC 163503, T 1105, 3,4-Dihydro-3-oxopyrazine-2-carboxamide, 3-Hydroxypyrazinamide, 3,4-Dihydro-3-oxo-pyrazinecarboxamide, 3-Hydroxy-2-pyrazinecarboxamide, NSC 163503, T 1105
InChI formel InChI=1S/C5H5N3O2/c6-4(9)3-5(10)8-2-1-7-3/h1-2H,(H2,6,9)(H,8,10)
SMIL NC(=O)C1=NC=CNC1=O
IUPAC navn 2-oxo-1H-pyrazin-3-carboxamid
Molekylvægt (g/mol) 139.11
Formel vægt 139.0382