Få mere at vide
3,4-dihydro-3,3-dimethylisoquinolin, TRC
Artikelnummer. 30135538
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135538 100 mg
30008089 10 mg
30005400 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135538 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD450720100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28460-55-1
Molekylær formel C11H13N
Molekylvægt (g/mol) 159.23
Synonym 3,4-Dihydro-3,3-dimethyl-isoquinoline
IUPAC navn 3,3-dimethyl-4H-isoquinolin
SMIL CC1(C)Cc2ccccc2C=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dihydro-3,3-dimethylisoquinoline
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C11H13N/c1-11(2)7-9-5-3-4-6-10(9)8-12-11/h3-6,8H,7H2,1-2H3
Formel vægt 159.1048