Få mere at vide
3,4-Dihydro-2H-pyrido[1,2-A]pyrimidin-2-one, TRC
Artikelnummer. 30384484
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30384484 500 mg
30369266 50 mg
30369785 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30384484 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD493150500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5439-14-5
Molekylær formel C8H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 148.16
SMIL O=C1CCN2C=CC=CC2=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dihydro-2H-pyrido[1,2-A]pyrimidin-2-one
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C8H8N2O/c11-8-4-6-10-5-2-1-3-7(10)9-8/h1-3,5H,4,6H2
Formel vægt 148.0637