Få mere at vide
3,4-Dihydro-2H-pyran, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15888890
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15888890 250 mL
15878890 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15888890 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8029710250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-87-2
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 84.12
Tekniske data
Smeltepunkt -70°C
Tæthed 0.929 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 85.5°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00006558
Mængde 250 mL
Synonym 3,4-Dihydro-2H-pyran, 3,4-Dihydro-2H-pyran