Få mere at vide
3,4-Dihydro-2H-pyran, 99%
Beskrivelse
Udbredt hydroxybeskyttende reagens3,4-Dihydro-2H-pyran bruges som hydroxybeskyttende reagens i organisk syntese. Det fungerer som et mellemprodukt i syntetisk kemi. Det bruges til at beskytte forskellige reaktive funktionelle grupper. Det er involveret i polymerisationsreaktionen enten alene eller med umættet forbindelse og finder anvendelse i polymerindustrier. Yderligere anvendes det til fremstilling af bicykliske forbindelser af epoxid-fusionerede, halogenforbindelser og alleniske alkoholer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Udbredt hydroxybeskyttende reagens3,4-Dihydro-2H-pyran bruges som hydroxybeskyttende reagens i organisk syntese. Det fungerer som et mellemprodukt i syntetisk kemi. Det bruges til at beskytte forskellige reaktive funktionelle grupper. Det er involveret i polymerisationsreaktionen enten alene eller med umættet forbindelse og finder anvendelse i polymerindustrier. Yderligere anvendes det til fremstilling af bicykliske forbindelser af epoxid-fusionerede, halogenforbindelser og alleniske alkoholer.
Opløselighed
Blandbar med vand og chloroform.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler, stærke syrer og alkoholer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Dihydro-2H-pyran |
| Smeltepunkt | -70 °C |
| Tæthed | 0.926 |
| pH | 7.0 |
| Kogepunkt | 85 °C til 86 °C |
| Flammepunkt | −15 °C (5 °F) |
| Lugt | Ubehageligt |
| Brydningsindeks | 1.442 |
| Mængde | 500 mL |
| FN nummer | UN2376 |
| Vis mere |