Få mere at vide
3,4-Dihydro-2H-pyran, 99%
Artikelnummer. 11307815
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11307815 25 mL 25ml
11317815 100 mL 100ml
11327815 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11307815 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02731.AC
 Begrænset vare
På lager
CAS: 110-87-2 | C5H8O | 84,118 g/mol
Udbredt hydroxybeskyttende reagens3,4-Dihydro-2H-pyran bruges som hydroxybeskyttende reagens i organisk syntese. Det fungerer som et mellemprodukt i syntetisk kemi. Det bruges til at beskytte forskellige reaktive funktionelle grupper. Det er involveret i polymerisationsreaktionen enten alene eller med umættet forbindelse og finder anvendelse i polymerindustrier. Yderligere anvendes det til fremstilling af bicykliske forbindelser af epoxid-fusionerede, halogenforbindelser og alleniske alkoholer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Udbredt hydroxybeskyttende reagens3,4-Dihydro-2H-pyran bruges som hydroxybeskyttende reagens i organisk syntese. Det fungerer som et mellemprodukt i syntetisk kemi. Det bruges til at beskytte forskellige reaktive funktionelle grupper. Det er involveret i polymerisationsreaktionen enten alene eller med umættet forbindelse og finder anvendelse i polymerindustrier. Yderligere anvendes det til fremstilling af bicykliske forbindelser af epoxid-fusionerede, halogenforbindelser og alleniske alkoholer.
Opløselighed
Blandbar med vand og chloroform.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler, stærke syrer og alkoholer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-87-2
Molekylær formel C5H8O
Molekylvægt (g/mol) 84.118
MDL nummer MFCD00006558
InChI nøgle BUDQDWGNQVEFAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydropyran, 3,4-dihydropyran, 2,3-dihydropyran, 2h-3,4-dihydropyran, 2,3-dihydro-4h-pyran, dihydro-2h-pyran, 2h-pyran, dihydro, 2h-pyran, 3,4-dihydro, 5,6-dihydro-4h-pyran, dihydropyrane
PubChem CID 8080
IUPAC navn 3,4-dihydro-2H-pyran
SMIL C1CC=COC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dihydro-2H-pyran
Smeltepunkt -70°C
Tæthed 0.926
pH 7.0
Kogepunkt 85°C to 86°C
Flammepunkt −15°C (5°F)
Lugt Unpleasant
Brydningsindeks 1.442
Mængde 25 mL
FN nummer UN2376
Beilstein 103493
Opløselighedsinformation Miscible with water and chloroform.
Formel vægt 84.12
Procent renhed 99%