Få mere at vide
3,4-Dihydro-2H-pyran-5-carboxaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15219716 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15219716 1 g 1g
15229716 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15219716 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 450380010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 25090-33-9
Molekylær formel C6H8O2
Molekylvægt (g/mol) 112.13
InChI nøgle WWZVSCJTMPYTLY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2736151
IUPAC navn 3,4-dihydro-2H-pyran-5-carbaldehyde
SMIL C1CC(=COC1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dihydro-2H-pyran-5-carboxaldehyde
Kogepunkt 90.0°C (15.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Synonym 5,6-dihydro-4h-pyran-3-carbaldehyde, 2h-pyran-5-carboxaldehyde,3,4-dihydro, 2h-pyran-5-carboxaldehyde, 3,4-dihydro, 3,4-dihydro-2h-pyran-5-carbaldehyd, 3,4-dihydro-2h-pyran-5-carboxaldehyde, 3,4-dihydro-2h-pyrane-5-carbaldehyde
Formel vægt 112.13
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4-Dihydro-2H-pyran-5-carboxaldehyde, 97%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.