Få mere at vide
3,4-dihydro-2H-pyran-5-carbaldehyd, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10407744
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10407744 5 g 5g
10222402 1 g 1g
10351815 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10407744 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM03842DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 25090-33-9
Molekylær formel C6H8O2
Molekylvægt (g/mol) 112.128
MDL nummer MFCD00085019
InChI nøgle WWZVSCJTMPYTLY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2736151
IUPAC navn 3,4-dihydro-2H-pyran-5-carbaldehyd
SMIL C1CC(=COC1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 4-Dihydro-2H-pyran-5-carbaldehyde
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
Synonym 5,6-dihydro-4h-pyran-3-carbaldehyde, 2h-pyran-5-carboxaldehyde,3,4-dihydro, 2h-pyran-5-carboxaldehyde, 3,4-dihydro, 3,4-dihydro-2h-pyran-5-carbaldehyd, 3,4-dihydro-2h-pyran-5-carboxaldehyde, 3,4-dihydro-2h-pyrane-5-carbaldehyde
Formel vægt 112.13
Procent renhed 97%