Få mere at vide
3,4-Dihydro-2H-isoquinolin-1-one, 98%
Artikelnummer. 15452242 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15452242 5 g 5g
15442242 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15452242 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 458220050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
CAS: 1196-38-9 | C9H9NO | 147,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1196-38-9
Molekylær formel C9H9NO
Molekylvægt (g/mol) 147.18
InChI nøgle YWPMKTWUFVOFPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dihydroisoquinolin-1 2h-one, 1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-1-one, 1 2h-isoquinolinone, 3,4-dihydro, 3,4-dihydroisocarbostyril, 1-oxo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, 3,4-dihydro-1 2h-isoquinolinone, 3,4-dihydro-1h-isoquinolin-1-one, dihydroisoquinolone, 3nuu, 1-keto-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
PubChem CID 150896
IUPAC navn 3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-on
SMIL C1CNC(=O)C2=CC=CC=C21
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dihydro-2H-isoquinolin-1-one
Smeltepunkt 67,0 °C til 70,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Formel vægt 147.18
Procent renhed 98%