Få mere at vide
3,4-Dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazin-6-ol, TRC
Artikelnummer. 30180357
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30180357 10 mg
30180267 50 mg
30179885 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30180357 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD67987010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26021-57-8
Molekylær formel C8 H9 N O2
Molekylvægt (g/mol) 151.16
IUPAC navn 3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-6-ol
SMIL Oc1ccc2OCCNc2c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazin-6-ol
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C8H9NO2/c10-6-1-2-8-7(5-6)9-3-4-11-8/h1-2,5,9-10H,3-4H2
Formel vægt 151.0633