Få mere at vide
3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10803011
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10803011 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10803011 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00300DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 4-Dihydro-2H-1, 4-benzoxazine
CAS 5735-53-5
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C8H9NO
Mængde 1 g
Synonym benzomorpholine, 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine, 3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 oxazine, 2h-1,4-benzoxazine, 3,4-dihydro, 2,3-dihydro-1,4-benzoxazine, akos bc-1149, 3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazin, pubchem22677, acmc-1amxt, 3,4-dihydro-2h-1,4-benzooxazine
InChI nøgle YRLORWPBJZEGBX-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1COC2=CC=CC=C2N1
IUPAC navn 3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin
Molekylvægt (g/mol) 135.166
PubChem CID 585096
Formel vægt 135.17
Procent renhed 97%