Få mere at vide
3,4-Dihydro-2H-1,4-benzoxazin, 97%
Artikelnummer. 15436487
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15436487 5 g 5g
15426487 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15436487 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33641.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5735-53-5 | C8H9NO | 135,166 g/mol
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt. Benzoylthiophener er allosteriske forstærkere (AE) af agonistaktivitet ved A1-adenosinreceptoren.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt. Benzoylthiophener er allosteriske forstærkere (AE) af agonistaktivitet ved A1-adenosinreceptoren.
Opløselighed Svagt opløseligt i vand.(0,26
g/L) (25 C),°
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Sørg for ordentlig ventilation. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5735-53-5
Molekylær formel C8H9NO
Molekylvægt (g/mol) 135.166
MDL nummer MFCD02181098
InChI nøgle YRLORWPBJZEGBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzomorpholine, 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine, 3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 oxazine, 2h-1,4-benzoxazine, 3,4-dihydro, 2,3-dihydro-1,4-benzoxazine, akos bc-1149, 3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazin, pubchem22677, acmc-1amxt, 3,4-dihydro-2h-1,4-benzooxazine
PubChem CID 585096
IUPAC navn 3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin
SMIL C1COC2=CC=CC=C2N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Kogepunkt 85 °C (1 mmHg)
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Sparsomt opløseligt i vand. (0,26g/L) (25 °C),
Formel vægt 135.17
Procent renhed 97%