Få mere at vide
3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-6-boronsyre pinacol ester, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-boronic acid pinacol ester |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 261.12 |
| Fysisk form | Fast stof |