Få mere at vide
3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-2-carbonitril, 97+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10473413
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10473413 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10265834 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10473413 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC29716DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 86267-86-9
Molekylær formel C9H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 160.176
InChI nøgle YSTANLOUKDVPGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine-2-carbonitrile, 2h,3h,4h-benzo e 1,4-oxazaperhydroine-2-carbonitrile, 2h-1,4-benzoxazine-2-carbonitrile,3,4-dihydro
PubChem CID 2795504
IUPAC navn 3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-2-carbonitril
SMIL C1C(OC2=CC=CC=C2N1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 4-Dihydro-2H-1, 4-benzoxazine-2-carbonitrile
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 160.18
Procent renhed 97%