Få mere at vide
3,4-Dihydro-2H-1,4-benzothiazin, 97%
Artikelnummer. 15457538
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15457538 5 g 5g
15447538 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15457538 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61045.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 3080-99-7 | C8H9NS | 151,23 g/mol
3,4-Dihydro-2H-1,4-benzothiazin er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3,4-Dihydro-2H-1,4
-benzothiazin er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3080-99-7
Molekylær formel C8H9NS
Molekylvægt (g/mol) 151.23
MDL nummer MFCD04038593
InChI nøgle YBBLSBDJIKMXNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 thiazine, 2,3-dihydro-1,4-benzothiazine, 3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 thiazine, 2h-1,4-benzothiazine, 3,4-dihydro, benzothiomorpholine, thiaphenomorpholine, 2,3-dihydrobenzo-1,4-thiazine, 2,3-dihydro-4h-1,4-benzothiazine, 2h,3h,4h-benzo e 1,4-thiazine, 2h-1,4-benzothiazine,3,4-dihydro
PubChem CID 151064
IUPAC navn 3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazin
SMIL C1CSC2=CC=CC=C2N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dihydro-2H-1,4-benzothiazine
Mængde 5 g
Formel vægt 151.23
Procent renhed 97%