Få mere at vide
3,4-Dihydro-2-(1H)-quinolinone, 98%
Artikelnummer. 15467677
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15467677 1 g 1g
15477677 5 g 5g
15487677 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15467677 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H36638.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 553-03-7 | C9H9NO | 147.18 g/mol
3,4-dihydro-2-(1H)-quinolinon kan anvendes som mediumsupplement i dyrkningsmediet af Pseudomonas ayucida under berigelseskultureksperimenter. Det bruges til at fremstille potente bicykliske peptiddeformylasehæmmere med antibakterielle virkninger. Det bruges også til at syntetisere substituerede iminopiperidiner som hæmmere af humane nitrogenoxidsyntase-isoformer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,4-dihydro-2-(1H)-quinolinon kan anvendes som mediumsupplement i dyrkningsmediet af Pseudomonas ayucida under berigelseskultureksperimenter. Det bruges til at fremstille potente bicykliske peptiddeformylasehæmmere med antibakterielle virkninger. Det bruges også til at syntetisere substituerede iminopiperidiner som hæmmere af humane nitrogenoxidsyntase-isoformer.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Noter
Lysfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 553-03-7
Molekylær formel C9H9NO
Molekylvægt (g/mol) 147.18
MDL nummer MFCD00016722
InChI nøgle TZOYXRMEFDYWDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dihydro-2 1h-quinolinone, 3,4-dihydroquinolin-2 1h-one, hydrocarbostyril, 1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one, 3,4-dihydrocarbostyril, 2-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, dihydro-quinolinone, 3,4-dihydro-2-quinolinol, o-aminohydrocinnamic acid lactam, unii-2ckg6tx32f
PubChem CID 64796
SMIL O=C1CCC2=CC=CC=C2N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dihydro-2-(1H)-quinolinone
Smeltepunkt 165°C to 167°C
Mængde 1 g
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
IUPAC navn 3,4-dihydro-lH-quinolin-2-on
Formel vægt 147.18
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4-Dihydro-2-(1H)-quinolinone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,4-Dihydro-2(1H)-quinolinone