Få mere at vide
3,4-Dihydro-1-phenylisoquinoline Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Dihydro-1-phenylisoquinoline Hydrochloride |
| CAS | 52250-51-8 |
| Molekylær formel | C15 H13 N . Cl H |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Isoquinoline, 3,4-dihydro-1-phenyl-, hydrochloride (1:1), Isoquinoline, 3,4-dihydro-1-phenyl-, hydrochloride (7CI,9CI), 1-Phenyl-3,4-dihydroisoquinoline hydrochloride, 3,4-Dihydro-1-phenylisoquinoline hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13N.ClH/c1-2-7-13(8-3-1)15-14-9-5-4-6-12(14)10-11-16-15;/h1-9H,10-11H2;1H |
| SMIL | Cl.C1Cc2ccccc2C(=N1)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 1-phenyl-3,4-dihydroisoquinoline;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 243.73 |
| Formel vægt | 243.0815 |