Få mere at vide
3,4-Difluorophenol, 98%
Artikelnummer. p-7020587
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11404324
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12596.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2713-33-9 | C6H4F2O | 130.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2713-33-9
Molekylær formel C6H4F2O
Molekylvægt (g/mol) 130.09
MDL nummer MFCD00010315
InChI nøgle BNPWVUJOPCGHIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 3,4-difluoro, 3,4-difluoro phenol, 3 4-difluorophenol, 3,4-difluoro-phenol, pubchem2315, acmc-1cmaj, 3,4-difluorophenol, ksc202q5j, bnpwvujopcghik-uhfffaoysa
PubChem CID 75927
IUPAC navn 3,4-difluorphenol
SMIL OC1=CC=C(F)C(F)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Difluorophenol
Smeltepunkt 34°C to 38°C
Kogepunkt 84°C to 86°C (20 mmHg)
Flammepunkt 57°C (134°F)
Lugt Phenol-like
Mængde 5 g
FN nummer UN2921
Beilstein 2081085
Formel vægt 130.09
Procent renhed 98%