Få mere at vide
3,4-difluorphenol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10113364
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10113364 25 g Ravfarvet glasflaske 25g
1 options
Artikelnummer. 10113364 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB01786EB
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 4-Difluorophenol
CAS 2713-33-9
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C6H4F2O
Lineær formel F2(C6H3)OH
MDL nummer MFCD00010315
Mængde 25 g
Synonym phenol, 3,4-difluoro, 3,4-difluoro phenol, 3 4-difluorophenol, 3,4-difluoro-phenol, pubchem2315, acmc-1cmaj, 3,4-difluorophenol, ksc202q5j, bnpwvujopcghik-uhfffaoysa
InChI nøgle BNPWVUJOPCGHIK-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC1=CC=C(F)C(F)=C1
IUPAC navn 3,4-difluorphenol
Molekylvægt (g/mol) 130.09
PubChem CID 75927
Formel vægt 130.09
Procent renhed 97%